Learn More
Cytiva Colonnes HR (haute résolution)
Les colonnes HR (haute résolution) sont destinées aux applications à grande échelle avec milieux haute performance.
Marque: Cytiva 19-7403-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Compatibles avec tous les systèmes haute performance, y compris les systèmes de conception ÄKTA, les colonnes HR offrent une application et une élution d’échantillons de précision, ainsi qu’une excellente stabilité physique et chimique.
- Les colonnes HR 16 sont disponibles en trois longueurs différentes : 5, 10 et 50 cm.
- La fabrication en verre, sans pièces métalliques, permet l’observation visuelle à tout moment.
- Une large gamme d’accessoires, adaptateurs et pièces de rechange est disponible.
Spécification
Colonnes de chromatographie HR (haute résolution) | |
16mm | |
Verre borosilicaté | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
14,3-22,3 ml (avec adaptateur), 6,2-22,3 ml (avec 2 adaptateurs) | |
100mm | |
430 psi (30 bar) |