Learn More
Cytiva Colonnes HR (haute résolution)
Les colonnes HR (haute résolution) sont destinées aux applications à grande échelle avec milieux haute performance.
870.00€ - 1083.00€
Spécification
Type de produit | HR (High Resolution) Chromatography Columns |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 16mm |
Matériau | Borosilicate glass |
Pression max. | 430psi (30 bar) |
Type de colonne | HR (High Resolution) Chromatography Column |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10794772
|
Cytiva
18-1460-01 |
16mm | 500mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10009319
|
Cytiva
19-7403-01 |
16mm | 100mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10251260
|
Cytiva
18-1000-98 |
16mm | 50mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Compatibles avec tous les systèmes haute performance, y compris les systèmes de conception ÄKTA, les colonnes HR offrent une application et une élution d’échantillons de précision, ainsi qu’une excellente stabilité physique et chimique.
- Les colonnes HR 16 sont disponibles en trois longueurs différentes : 5, 10 et 50 cm.
- La fabrication en verre, sans pièces métalliques, permet l’observation visuelle à tout moment.
- Une large gamme d’accessoires, adaptateurs et pièces de rechange est disponible.
Spécification
HR (High Resolution) Chromatography Columns | |
Borosilicate glass | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
16mm | |
430psi (30 bar) |