Learn More
Cytiva Milieu IgG Sepharose™ 6 à débit rapide
Utilisé pour la purification rapide de la protéine A et des conjugués de fusion de la protéine A. Le milieu IgG Sepharose™ 6 Fast Flow atteint les débits les plus élevés.
Marque: Cytiva 17-0969-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.05900kg
Description
- Conçues pour la purification rapide de la protéine A et des conjugués de fusion de la protéine A
- IgG couplée à la matrice d’agarose fortement réticulée à 6 % Sepharose 6 Fast Flow
- Se lie à au moins 2 mg de protéine A/ml de milieu
- Convient à la purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques
Informations sur la commande
Conditionné en récipients de 10 ml
Spécification
10 ml | |
90 μm | |
Sepharose FF Media | |
5cm | |
5,9 in | |
IgG humaine | |
3 à 10 | |
Conjugués de protéine A et de protéine G |
400 cm/h | |
Systèmes AKTAtrade; | |
Microbille solide | |
Purification rapide de la protéine A et des conjugués de fusion de la protéine A, purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques | |
15 cm | |
14.5psi | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
2° à 8°C |
Sécurité et traitement
- IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol