Learn More
Cytiva Gels d’agarose qualité ADN illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100
Utilisés pour la purification de l’ADN des petites molécules. Les gels d’agarose qualité ADN Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100 permettent de purifier l’ADN grâce à la filtration sur gel.
143.22€ - 513.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Colonne Auto Seq G-50, colonne micro ProbeQuant G-50, colonne MicroSpin G-50 et colonne NICK |
---|---|
Type de produit | G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels |
Format | Gel avec microbille |
Plage de pH | 2 à 10 |
Type de support | Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine |
Code produit | Marque | Volume du lit | Granulométrie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Granulométrie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11584925
|
Cytiva
17-0573-02 |
9 à 11°ml/g dans de l’eau distillée | 50 à 150 μm | 100 g |
404.00€
100g |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11574925
|
Cytiva
17-0573-01 |
9 à 11°ml/g dans de l’eau distillée | 50 à 150 μm | 25 g |
143.22€
25g |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11594925
|
Cytiva
17-0574-02 |
15 à 20°ml/g dans de l’eau distillée | 20 à 50 μm | 100 g |
513.00€
100g |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Testé pour assurer une récupération reproductible de l’ADN
- Convient aux chercheurs qui préfèrent préparer leurs propres colonnes pour purifier les acides nucléiques
Spécification
Colonne Auto Seq G-50, colonne micro ProbeQuant G-50, colonne MicroSpin G-50 et colonne NICK | |
Gel avec microbille | |
Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine | |
4° à 30°C |
G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels | |
2 à 10 | |
ADN |