Learn More
Cytiva Tampons IPG
Produisez une conductivité plus uniforme le long de l’Immobiline™ DryStrip pendant la mise au point. Les tampons IPG de Cytiva sont des tampons contenant des ampholytes formulés pour une utilisation avec des gels Immobiline™ DryStrip.
73.85€ - 73.86€
Spécification
Couleur | Incolores à légèrement jaune |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Gels Immobiline DryStrip |
Type de produit | Tampon IPG |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour la coloration par focalisation isoélectrique dans l’électrophorèse 2-D, élimine la coloration du fond, améliore la solubilité des protéines, garantit des conditions optimales pour la séparation IEF |
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10554565
|
Cytiva
17-6001-78 |
6 à 11 |
73.85€
1mL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10534565
|
Cytiva
17-6000-86 |
4 à 7 |
73.85€
1mL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10084334
|
Cytiva
17-6000-87 |
3 à 10 |
73.85€
1mL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544565
|
Cytiva
17-6000-88 |
3 à 10 non linéaires |
73.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10014104
|
Cytiva
17-6004-40 |
3 à 11 non linéaires |
73.86€
1mL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Réduit la coloration de fond
- À utiliser avec les gels Immobiline DryStrip pour améliorer la solubilité des protéines
- Garantit des conditions optimales pour la séparation IEF
- Capacité de charge élevée des échantillons, résolution améliorée et augmentation de la probabilité de détecter des protéines de faible abondance lors de leur utilisation avec des gels Immobiline DryStrip
Informations sur la commande
Fourni en aliquotes d’eau de 1 ml ; commander les gels Immobiline Drystrip séparément.
Spécification
Incolores à légèrement jaune | |
Tampon IPG | |
Utilisés pour la coloration par focalisation isoélectrique dans l’électrophorèse 2-D, élimine la coloration du fond, améliore la solubilité des protéines, garantit des conditions optimales pour la séparation IEF | |
2deg; à 8deg;C |
Gels Immobiline DryStrip | |
Liquide | |
1 ml |