Learn More
Cytiva Espaceurs
Marque: Cytiva SE2619T-2-.75
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Gris | |
Entretoise | |
2/boîte | |
0,02 in |
SE250, 260 et MiniVE | |
PVC | |
En forme de T | |
0,75 mm |