Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées StrepTrap™ HP
Purifie les protéines recombinantes marquées à la Strep(II) par chromatographie d’affinité. Les colonnes pré-conditionnées HP StrepTrap™ de Cytiva sont conditionnées avec un milieu robuste et stable basé sur le Sepharose™, ce qui donne une haute résolution, des pics concentrés pointus et des purifications reproductibles. La capacité de liaison est également élevée.
Marque: Cytiva 29048653
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.09180kg
Description
- Préconditionné avec du Streptactin Sepharose haute performance
- Capacité de liaison approx. 6 mg de protéine marquée à la Strep II/ml milieu
- Pression maximale : 3 bar
- Matériau de la colonne : polypropylène
- Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Généré avec NaOH à 0,5 M
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Ligand : Streptactin
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : >7
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Colonne pré-conditionnée StrepTactin Sepharose HP | |
0,27 in | |
1 x 1 ml | |
25 mm | |
PP | |
3 bar | |
34 mu;m | |
2deg; à 8deg;C | |
Purification de protéines recombinantes marquées à la Strep (II) par chromatographie d’affinité |
1 ml | |
7 mm | |
0,98 in | |
lt;4 ml/min. | |
StrepTactin (sim; 5mg/ml de milieu) | |
7 | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
Ion Exchange Column |
Sécurité et traitement
- StrepTrap HP
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol