Learn More
Cytiva Superdex™ 30 qualité préparation
Offre une haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et une bonne récupération
Marque: Cytiva 17-0905-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.26200kg
Description
- Milieu de filtration sur gel
- Pour purifier des protéines de poids moléculaire allant jusqu’à 10000
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Matrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH :
- Disponible en flacon de 150 ml
Spécification
150 ml | |
24 à 44 μm | |
Microbille sphérique solide | |
70 psi | |
Composite d’agarose et de dextrane réticulés | |
4 à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium dans 20 % d’éthanol |
10 à 50 cm/h. | |
Superdex Media | |
Séparation, polissage et formulation de produits de peptides et de petites protéines | |
3 à 12 | |
Peptides et petites protéines |
Sécurité et traitement
- Superdex 30 prep grade, 150 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.