Learn More
Cytiva Protéase de thrombine
Pour la séparation spécifique au site de l’étiquette GST à partir de protéines exprimées à l’aide de vecteurs pGEX- T
Marque: Cytiva 27-0846-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.02340kg
Description
- Livré sous forme de poudre lyophilisée
- Permet le clivage spécifique au site des protéines de fusion contenant une séquence de reconnaissance de la thrombine accessible
- Purifié à partir de plasma bovin ; sans fonctionnement d’autres facteurs de coagulation, plasminogène et plasmine
- Peut être utilisé soit à la suite d’une purification d’affinité, soit pendant que les protéines de fusion sont liées au Glutathione Sepharose™ 4B, au Glutathione Sepharose haute performance ou au Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Spécification
Tampon d’élution : Tris HCl 50 mM, glutathione réduite 10 mM pH 8, tampon de clivage : PBS : NaCl 140 mm, KCl 2,7 mm, Nasub2/subHPOsub4/sub 10mM, KHsub2/subPOsub4/sub 1,8 mM, pH 7,3 | |
Protéine hybride de protéase de thrombine | |
500U | |
Séparation spécifique au site du “tag” GST à partir de protéines exprimées à l’aide de vecteurs pGEX-T, une unité d’enzymes clive 90 % de 100 μg d’une protéine hybride GST test lors d’une incubation dans du PBS 1X à 22°C pendant 16 heures |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: thrombin