missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard, épaisseur 1,5 mm

Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard

Marque:  Fisherbrand™

Code nomenclature Nacres: NC.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11779635

Quantité Prix
1 71.63€ / 1 pièce
10 63.04€ / 1 pièce
Expédition estimée
23-02-2021
Ajouter au panier


Description

Description

  • Avec code couleur
  • Réglable en hauteur
  • Offre un contrôle complet du volume de chargement et de la profondeur des puits
 
Spécification

Spécification

HU20 Maxi-Standard Horizontal Gel Electrophoresis Unit
20
45 μL
Comb
1.5 mm
7 mm
Vidéos
FDS
Documents