Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11776874
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Avec code couleur
  • Offrent de la flexibilité dans le chargement des échantillons
  • Volume jusqu’au débit maximum de 40 échantillons
Spécification
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET
12
40 μl
Peigne
1,5 mm
6 mm