Learn More
Gélatine, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-138237
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9000-70-8
MFCD00081638
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9000-70-8
MFCD00081638
La gélatine, numéro CAS 9000-70-8, également connue sous le nom de gélatine de type A, dérivée de la peau de porc, est un composé gélifiant utilisé dans l’électrophorèse et les cultures cellulaires in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La gélatine dérivée de la peau de porc est une poudre créée à partir de la digestion acide du collagène et est également connue sous le nom de gélatine de type A.
•Elle comprend un mélange hétérogène de protéines solubles dans l’eau de masses moléculaires moyennes élevées, y compris la glycine, la proline et l’hydroxyproline
Applications
• La gélatine a été utilisée dans la culture cellulaire de revêtement in vitro pour améliorer l’adhérence des lignées cellulaires • Elle est ajoutée aux réactions de PCR afin de stabiliser l’ADN polymérase Taq
•Elle peut être utilisée comme réactif de blocage dans plusieurs techniques biologiques, notamment le transfert Western, l’ELISA et l’immunochimie
•Elle peut être appliquée dans des dosages de microencapsulation pour permettre la libération de biomolécules actives, car il s’agit d’un polymère biocompatible
•Elle est utilisée comme composant du milieu pour la différenciation des espèces en bactériologie et en autoradiographie en microscopie optique
• Elle a été utilisée dans la génération d’échafaudages pour les essais d’ingénierie tissulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Gelatin
Couleur Beige à jaune
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Perte à la dessiccation 13% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 4415
Qualité Analyse
Forme physique Poudre cristalline