Learn More
Cytiva Film GelBond PAG
Le film pour gel Cytiva™ GelBond PAG est un milieu homogène haute densité.
Marque: Cytiva 80112932
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le film Cytiva™ GelBond est un film polyester transparent et flexible conçu pour prendre en charge les gels d’agarose. Les gels coulés sur le film GelBond restent fixés au film de manière permanente pour l’électrophorèse ou l’immunodiffusion, ainsi que pour toutes les procédures de fixation, de coloration, de décoloration et de séchage ultérieures.- Le film GelBond est en polyester fin (0,2 mm). Boîte de 50 films, 124 x 258 mm.
- Milieu homogène haute densité
Spécification
Incolore | |
Solide | |
50/boîte | |
258 mm | |
124 mm |
Film pour gel | |
Gels d’agarose | |
10,1 in | |
4,88 in |