Learn More
UVP GelSolo
UVP GelSolo est un système autonome compact et facile à utiliser pour la documentation sur gel, conçu pour acquérir des images sur gel facilement et sans avoir besoin de formation. Idéal pour les laboratoires multi-utilisateurs et les formations pratiques.
Marque:  UVP 849-97-0935-02
Informations supplémentaires : Poids : 21.77240kg
Code produit. 16369803
  • 8020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
31-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • De qualité supérieure et facile à utiliser, le système de documentation sur gel est idéal pour capturer, enregistrer et imprimer des images gel.
  • Caméra haute résolution de 5,0 MP
  • Accès facile à l’objectif grossissant manuel à contraste élevé de 8 à 48 mm, f/1.2 pour le réglage de l’ouverture, du zoom et de la mise au point
  • Écran intégré de 11,6 po avec logiciel d’acquisition d’images intuitif
  • Les voyants LED epi-blanc et epi-bleu permettent de nombreuses applications d’imagerie sur gel
  • 7 différentes options de transilluminateur UV disponibles en fonction de la taille du filtre (20 x 20 cm, 21 x 26 cm ou 25 x 26 cm) et de la longueur d’onde UV (302 nm, 302/365 nm ou 254/302/365 nm)
  • L’intensité UV est contrôlable sur les transilluminateurs à longueur d’onde unique
  • Les systèmes comprennent une roue de filtration à 3 positions et un filtre à bromure d’éthidium
  • Des filtres d’émission supplémentaires et plusieurs plaques de conversion UV sont disponibles
  • Analysez les gels avec le logiciel d’analyse VisionWorks inclus
  • Stockage de données facile d’accès pour enregistrer des images sur le lecteur USB, le système ou l’ordinateur réseau
  • Portes d’accès latérales pour le repositionnement et la coupe du gel tout en visualisant le gel sur l’écran
  • Les applications incluent les gels d’ADN fluorescent, les gels de protéines fluorescentes et les gels de protéines colorimétriques
Spécification
Spécification
5,0 mégapixels
230 V
M-26V
8 à 48 mm, objectif zoom manuel f/1.2
Écran tactile de 11,6 po
21 x 26 cm
302 nm