Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ High-Order Vector Conversion Cassette
Une cassette BAC ⁄ YAC linéaire de type 3,8 kb prête à l’emploi contenant des éléments de réplication et de sélection de levures qui peuvent rendre tout vecteur d’E.coli compatible avec le système d’assemblage génétique de haut niveau GeneArt™.
Marque: Invitrogen™ A13291
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
La cassette de conversion du vecteur de haut niveau GeneArt™ est une cassette BAC ⁄ YAC linéaire de type 3,8 kb prête à l’emploi contenant des éléments de réplication et de sélection de levures qui peuvent rendre tout vecteur d’E.coli compatible avec le système d’assemblage génétique de haut niveau GeneArt™ (n° de cat. A13285 et A13286). La création de votre vecteur compatible est aussi simple que le clonage blunt de la cassette dans le site de clonage multiple du vecteur. Ce produit ne comprend que la cassette d’ADN.Exemple des principales caractéristiques et éléments de la cassette de conversion :
- TRP1 pour permettre la sélection des transformants de levures en milieu sans tryptophane
- URA3 comme marqueur de sélection par compteur en option dans la levure
- Origine ARS ⁄ CEN permettant un entretien stable de la construction dans la levure
- Résistance au chloramphénicol pour la sélection dans E. coli
- 6 sites d’enzymes de restriction, notamment 2 sites d’endonucléases de homing, conçus pour les enzymes rares de restriction afin de simplifier la linéarisation de la construction finale.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Chloramphénicol (CmR) | |
Le produit contient un flacon de cassette de conversion linéaire à une concentration de 100 ng ⁄ ml. Chaque flacon contient suffisamment d’ADN pour convertir 10 vecteurs différents d’E. coli. Stockez le produit à -20°C. La cassette est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
|
10 | |
Cassette de conversion vectorielle de haut niveau | |
URA3, TRP1 | |
pYES1L |
Clonage transparent | |
Clonage et assemblage génétique transparents | |
GeneArt™ | |
ARS ⁄ CEN | |
Glace carbonique |