Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ pYES1L Vector with Sapphire™ Technology
Vecteur de navette BAC ⁄ YAC linéarisé 9,3 Kb prêt à l’emploi, utilisé pour l’assemblage de fragments d’ADN avec le système de montage génétique GeneArt™ High-Order
Marque: Invitrogen™ A13287
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le vecteur Geneart™ pYES1L avec technologie Sapphire™ est un vecteur navette BAC ⁄ YAC linéarisé 9,3 Kb prêt à l’emploi, utilisé pour l’assemblage de fragments d’ADN avec le système de montage génétique de haut niveau GeneArt™ (réf. A13285 et A13286). Le vecteur a la capacité de cloner jusqu’à 110 Kb de fragments d’ADN. Ce produit inclut uniquement le vecteur GeneArt™ pYES1L linéarisé avec la technologie Sapphire™.Caractéristiques et éléments principaux du vecteur GeneArt™ pYES1L avec technologie Sapphire™ :
- TRP1 pour permettre la sélection des transformants de levure dans un milieu déficient en tryptophane
- Origine ARS ⁄ CEN permettant un entretien stable de la construction dans la levure
- F’ pour la conjugaison
- oriT pour le maintien de grandes constructions dans E. coli
- Résistance à la spectinomycine pour la sélection dans E. coli
- 6 sites de restriction pratiques et validés flanquant la région de clonage
Spécification
Spectinomycine | |
Le produit contient 3 flacons de vecteur linéaire GeneArt pYES1L avec la technologie Sapphire à une concentration de 50 ng/ml. Chaque flacon contient suffisamment de plasmides pour 10 réactions de clonage à l’aide du système d’assemblage génétique de haut niveau GeneArt (à acheter séparément). Stocker le produit à -80°C. La stabilité du vecteur est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
|
Clonage | |
Jusqu’à 10 fragments | |
ARS ⁄ CEN, oriT | |
Glace carbonique | |
pYES1L linéarisé |
Clonage transparent | |
ADN | |
10 réactions | |
GeneArt™ | |
TRP1 | |
110 kb au total (vecteur plus tous les inserts) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.