Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1730
Description
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1725) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Chimeric G protein, Gqi5.
The GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of MCH. In addition, GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
BC021146.1 | |
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
GPR24 | |
Origine de clones à cellule unique | |
2 x 106 cellules | |
MCHR1, GPR24 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Contenu : Cellules K1730 CHO-K1 GPR24-Gqi5 NFAT-bla GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules CHO-K1 GPR24-Gqi5-NFAT-bla GeneBLAzer™ • Protocole de dosage CHO-K1 GPR24-Gqi5-NFAT-bla GeneBLAzer™ • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules CHO-K1 GPR24-Gqi5-NFAT-bla GeneBLAzer™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide. |
|
FRET | |
Cellules GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1, protocole de dosage GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Division cellulaire | |
GeneBLAzer™ |