Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA Assay Kit
The GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Neuropeptide S Receptor 1-Isoform A stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1493
Description
The GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Neuropeptide S Receptor 1-Isoform A stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the nuclear factor of activated T-cell (NFAT) response element.
The NPSR1-A CHO-K1 DA cells and NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using Neuropeptide S. In addition, NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary found in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
NP_997055.1 | |
Cellules à division arrêtée | |
Fluorescent | |
NPSR1-A | |
Origine de clones à cellule unique | |
1 plaque | |
NPSR1-A | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque à 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : o cellules GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA o Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solution D o Protocole de dosage GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 o Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
GPCR | |
Cellules GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solution D, protocole de test GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Cellules à division arrêtée | |
GeneBLAzer™ |