Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque: Alla France™ 3100MC170/20/H-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Densimètre normalisé ISO• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M100
Spécification
1 de chaque | |
Densimètre à usage général | |
250 mm | |
0,170 à 0,180 g/ml |