Learn More
Scientific Industries Plaque Genie Clip
La plaque Genie Clip est un accessoire pour Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie et Rotator Genie.
30.00€ - 147.00€
Spécification
Type de produit | Plaque à clip |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Dimensions (L x l) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) |
À utiliser avec (équipement) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, et Rotator Genie |
Code produit | Marque | Capacité | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10112172
|
Scientific Industries
SI-1125 |
3 tubes à essai de 28 à 30 mm de diamètre par plaque | 1 de chaque |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11341454
|
Scientific Industries
SI-1124 |
6 tubes à essai de 15 à 17 mm de diamètre par plaque | 1 de chaque |
30.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10086291
|
Scientific Industries
SI-1121 |
6 tubes à essai de 15 à 17 mm de diamètre par plaque | Plaques à 6 clips |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10468052
|
Scientific Industries
SI-1123 |
12 microtubes par plaque | 1 de chaque |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plaque à clip en acier inox pour fixer les tubes
- Choisissez d’accueillir :3 tubes (28 à 30 mm de dia. ext.), 6 tubes (15 à 17 mm de dia. ext.) ou 12 microtubes
- Un maximum de 8 plaques à clip, 4 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie.
- Un maximum de 12 plaques à clip, 6 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Rotator Genie
Spécification
Plaque à clip | |
Acier inoxydable | |
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, et Rotator Genie |