Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
Un incubateur à agitation orbitale fournit une agitation de 20-100 tr/min avec contrôle de température.
2715.00€
Spécification
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Vitesse de rotation 20 à 100 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 28°C à 75°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
16627672
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries
SI-G102
Prise EU
2715.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16637672
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries
SI-G103
Prise UK
2715.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Agitation orbitale douce jusqu’à 100 tr/min avec une température de 28° à 75° Celsius.
  • Conçu avec un accès flexible unique.
  • Porte : Accès physique direct sans compromettre la température.
  • Béquille : Inclinez le capot vers la gauche, vers la droite ou vers l’arrière, dans la direction où vous disposez d’espace.
  • Retirer le couvercle : Le couvercle est léger et peut simplement être soulevé pour un accès complet à partir de tous les points.
  • Couvercle complètement transparent - Garantit une vue à 360° sur tous les échantillons à partir de n’importe quel angle, même depuis l’arrière.
  • Plateau antidérapant avec plateforme anti-éclaboussure unique.
  • Plateau d’empilage en option disponible pour une capacité accrue sans outils requis.
Spécification
Spécification
19 mm
20 à 100 tr/min
28°C à 75°C
0,25 A
50 Hz
17,6 in
450 x 480 mm
450 x 480 x 305 mm
305 mm
12 in
305 mm
480 mm
33 lb
20 lb
Interrupteur marche/arrêt, clavier tactile, affichage numérique de la température et de la vitesse
Conception de chambre à 3 voies
L’agitateur est fourni avec une plateforme thermoplastique durable avec un tapis en caoutchouc antidérapant
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante.
3 kg
230 V
57,5 W
CE
Chambre en polycarbonate, plateforme thermoplastique avec tapis en caoutchouc antidérapant
450 mm
305 x 305 mm
12 in
17,6 in
450 mm
19 in
305 mm
15 kg
9 kg
Agitateur orbital à vitesse variable avec contrôle de la température et tapis adhérant
Affichage numérique de la température et de la vitesse
Modulation de largeur d’impulsion
Plateforme à bords surélevés moulés avec tapis en caoutchouc antidérapant