Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 avec tapis adhérant
Un agitateur orbital avec plateforme plate tapis adhérant parfait breveté pour une utilisation avec des récipients ouverts
Marque:  Scientific Industries SI-G1703
2794.23 EUR valable jusqu'au 2021-12-31
Utilisez le code promo "16239" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 12.35000kg
Code produit. 16627682
  • 3287.33€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 03-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçu avec un accès flexible unique.
  • Porte : Accès physique direct sans compromettre la température.
  • Béquille : Inclinez le capot vers la gauche, vers la droite ou vers l’arrière, dans la direction où vous disposez d’espace.
  • Retirer le couvercle : Le couvercle est léger et peut simplement être soulevé pour un accès complet à partir de tous les points.
  • Garantit une vue intégrale sur tous les échantillons à partir de n’importe quel angle, même depuis l’arrière.
  • Contrôle rapide de la température qui permet d’atteindre 37°C en moins de 3 minutes, 75°C en 20 minutes environ.
  • Le tapis adhérant breveté est idéal pour les récipients tels que les flacons et les béchers qui ne peuvent pas être maintenus avec des pinces classiques.
  • La configuration de plateforme interchangeable permet de changer facilement les plateformes. (Plateformes alternatives disponibles à l’achat séparément)
Spécification
Spécification
230 V, prise britannique
28°C à 75°C
315 mm
315 mm
Température et vitesse
12 po
50 Hz
19 po
3 kg
20 lb
Acier inox avec tapis adhérant
38 lb
19 po
Conception de chambre à 3 voies
19 po
Tapis adhérant Genie Temp-Shaker 300
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante.
Agitateur orbital à vitesse variable avec contrôle de la température et tapis adhérant
57,5 W
Interrupteur marche/arrêt, clavier tactile, affichage numérique de la température et de la vitesse
L’agitateur est fourni avec la plateforme brevetée bleue avec tapis adhérant
20 lb
450 x 480 x 305 mm
315 x 315 mm
35 à 300 tr/min
19 mm
12,5 in
315 mm
0,25 A
305 mm
0°C à 38°C
480 mm
Modulation de largeur d’impulsion
9 kg
Prise britannique
17 kg
480 mm
PC
480 mm
Affichage numérique de la température et de la vitesse
Peut accueillir des flacons de différentes tailles
Agitateur orbital à vitesse variable avec contrôle de la température et tapis adhérant
CE
Choisissez parmi les 3 modèles de plateforme qui peuvent facilement être échangés sans nécessiter d’outils. (Plateformes interchangeables vendues séparément)
Thermoplastique, polycarbonate
9 kg
450 x 480 mm
230 V