Learn More
Vitlab™ Distributeur adaptable sur flacons Genius II
Le distributeur adaptable sur flacons Vitlab™ Genius II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
Marque: Vitlab™ 1625507
539.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23277" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.39500kg
Description
- Mécanisme d’étalonnage pour le réglage dans le cadre de la surveillance des équipements de test
- Vanne de décharge avec bille de sécurité se fermant lorsque le tube de décharge n’est pas monté
- Le bloc-vanne avec un filetage standard GL 45 pivote librement à 360° sur le flacon
- Divers adaptateurs permettent l’utilisation des distributeurs sur des flacons de différentes tailles
- Pour une meilleure tenue du tube d’entrée, la vanne d’entrée est équipée d’une olive
- Le volume nominal allant de 2 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
- Le volume nominal allant de 25 à 100 ml comprend les adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 170 à 330 mm)
Spécification
5 à 50 ml |