Learn More
Géraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736548
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
106-24-1
C10H18O
154.25
MFCD00002917
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
637566
CHEBI:17447
(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
CC(=CCCC(=CCO)C)C
106-24-1
C10H18O
154.25
MFCD00002917
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
637566
CHEBI:17447
(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
CC(=CCCC(=CCO)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Geraniol
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4790
Quantité 5 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide