Learn More
Géranylacétone, (E)+(Z), 97 %, (Z)-isomère (nerylacétone) ca 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024467
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
689-67-8
C13H22O
194.318
MFCD00008910
HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
1549778
CHEBI:67206
(5E)-6,10-diméthylundeca-5,9-dién-2-one
CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
689-67-8
C13H22O
194.318
MFCD00008910
HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
1549778
CHEBI:67206
(5E)-6,10-diméthylundeca-5,9-dién-2-one
CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme aromatisant et adjuvant. Elle est également utilisée comme substance, extrait ou préparation pour diffuser ou imprégner une odeur agréable ou attirante.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez-la réapprovisionnée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Geranylacetone
Note relative au nom (E)+(Z)
Densité 0.87
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage (Z)-isomère (nerylacétone) ≈45 %
Indice de réfraction 1.467
Quantité 25 g
Beilstein 1722277
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 194.32
Pourcentage de pureté 97%