Learn More
Alfa Aesar™ Germanium, solution étalon de plasma, Specpure™, Ge 10,000 μg/ml
Marque:  Alfa Aesar™ 014410.AD
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 50mL
Code produit. 11392338
  • 83.38€ / 50mL
Expédition estimée
02-06-2021
Identifiants chimiques
MFCD00085310
Spécification
Germanium plasma standard solution
MFCD00085310
Ge in 5% HNO3/tr. HF
Specpure™
Ge 10000μg/mL
UN3264
Liquide
50mL
Vidéos
FDS Documents