Learn More
GFI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GFI1 |
---|---|
Concentration | 0.14 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812734
|
Proteintech
14198-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802734
|
Proteintech
14198-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
GFI1 is a nuclear zinc finger (ZF) transcriptional repressor that plays an important role in hematopoiesis and inner ear development, and has been implicated in lymphomagenesis. The Gfi1 protein expression is regulated by the ubiquitin-proteasome system. It is reported that ubiquitin ligase Triad1 interacts with the DNA-binding domain of Gfi-1. Gfi-1 represses transcription by directly binding to the consensus DNA sequence in the promoters of its target genes. Deficiency of Gfi-1 causes neutropenia and an accumulation of granulomonocytic precursor cells that is reminiscent of a myelodysplastic syndrome in mice.Spécification
GFI1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P70338, Q07120, Q99684 | |
14581, 24388, 2672 | |
GFI1 Fusion Protein Ag5401 | |
Primary | |
-20°C | |
GFI1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GFI 1, GFI1, Zinc finger protein 163, Zinc finger protein Gfi 1, ZNF163 | |
Gfi1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |