Learn More
Liebherr™ Congélateurs statiques série GG 40XX
Avec tiroirs et tablettes pour un stockage optimal des matières et échantillons congelés. Les congélateurs statiques Liebherr™ série GG 40XX sont des modèles de grande capacité avec des commandes électroniques garantissant la stabilité de la température. Options : extérieur blanc ou acier inoxydable.
Marque:  Liebherr™ GG 4010
Informations supplémentaires : Poids : 85.86000kg
Code produit. 11916229
  • 1680.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
04-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Congélateur de laboratoire sophistiqué pour le stockage d’échantillons congelés
  • Réglage précisé de la température pour une stabilité maximale de la température
  • Panneau de commande à affichage numérique avec alarmes sonores et visuelles en cas d’ouverture de porte et de température élevée
  • Congélation automatique et refroidissement rapide après ouverture des portes avec un réfrigérant écologique
Conçu pour fonctionner de manière durable et efficace
  • Matériaux de qualité supérieure et fabrication de premier ordre pour une durée de vie prolongée
  • À base de composants optimisés pour réaliser de hautes performances
  • Fournis avec 3 paniers en fil et 7 plaques d’évaporateur
  • Porte réversible avec verrou de sécurité pour un stockage sécurisé des biens les plus précieux
Spécification
Spécification
1
Armoire en acier, intérieur en plastique
Plaques 7 évaporateurs
–14 à –28°C
220/240 V
1.5 A
48D x 45.7W x 168.6H cm
88 kg
R 290
60 kg
348 L (net)
White Steel
1.176 kWh / 24 hr.
Temperature alarm
No
Wire Bin
GG4010
Manual
SwingLine
1
75 w
382 L
50/60 Hz
190 x 60 x 68 cm (H x l x P)
81 kg
Digital, External
White Plastic
Key Lock
Blanc
Compartments (7): 6 x 224 cm, 1 x 240 cm
Right Interchangeable
3
48 cm
6 x 22.4, 1 x 24 cm
45.7 cm
Electronic