Learn More
Gibco™ Sérum bovin, origine Nouvelle-Zélande
Sérums de performance homologués aux États-Unis pour la culture cellulaire générale avec lignées cellulaires communes
Marque: Gibco™ 16170078
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Catégorie de sérums : Sûr
- Origine : Nouvelle-Zélande
- Prélevés chez du bétail âgé de 12 à 24 mois
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovine | |
Liquide | |
Sérum de bovin adulte | |
Stérilisation par filtration | |
Emballage durable | |
Congelé |
12 à 24 mois | |
Nouvelle-Zélande | |
Flacon | |
500 mL | |
Stérilisation par filtration | |
Gibco™ |