Learn More
Gibco™ Sérum bovin, origine Nouvelle-Zélande
Sérums de performance homologués aux États-Unis pour la culture cellulaire générale avec lignées cellulaires communes
Marque:  Gibco™ 16170086
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11520526
  • 33.38€ / 100mL
En stock
Description
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
  • Prélevés chez du bétail âgé de 12 à 24 mois
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Bovine
Liquide
Sérum de bovin adulte
Stérilisation par filtration
Emballage durable
Congelé
12 à 24 mois
Nouvelle-Zélande
Flacon
100 mL
Stérilisation par filtration
Gibco™