Learn More
Gibco™ Sérum bovin, origine néo-zélandaise, standard (stérilisé-filtré)
Sérums de performance homologués aux États-Unis pour la culture cellulaire générale avec lignées cellulaires communes
19.73€ - 106.00€
Spécification
Format Flacon
Inactivé par la chaleur Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11520526 Afficher les documents Gibco™
16170086
100 ml 19.73€
100mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 78 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11510526 Afficher les documents Gibco™
16170078
500 ml 106.00€
500mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 171 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Sera Category: Secure
  • Origin: New Zealand
  • Collected from cattle of age 12-24 months
Cell Culture, Mammalian Cell Culture
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
Flacon
Non