Learn More
Gibco™ Brinster's, no Glutamine, no phenol red
Le milieu de Brinster pour la culture de l’ovule est un milieu simple défini chimiquement contenant de l’albumine sérique bovine développée par Ralph Brinster pour le développement in vitro d’ovocytes de souris.
Marque:  Gibco™ 11126034
27.58 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11560386
  • 41.38€ / 100mL
En stock
Description
Le milieu de Brinster pour la culture de l’ovule (BMOC) est un milieu simple défini chimiquement contenant de l’albumine sérique bovine (BSA) développée par Ralph Brinster pour le développement in vitro d’ovocytes de souris. Ce milieu est une variation de la formulation originale car il ne contient pas d’antibiotiques. Le milieu de Brinster a également été utilisé pour la culture d’autres embryons de mammifères au cours des premiers stades de développement.
  • Le milieu de Gibco Brinster est unique dans d’autres milieux car il ne contient ni acides aminés ni vitamines
  • Il est modifié comme suit : avec l’albumine sérique bovine, le pyruvate de sodium ; sans L-glutamine, HEPES, rouge de phénol
  • Complété par l’albumine sérique bovine nécessaire pour soutenir la maturation des ovocytes et les premiers stades du développement des embryons de mammifères et du pyruvate comme source d’énergie essentielle
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,1g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu de Gibco Brinster est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Origine animale
Liquide
Stérilisation par filtration
Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
100 ml
Ovocytes de souris
1 X
Milieu de Brinster
Faible teneur en glucose, Pyruvate de sodium, Albumine sérique bovine
Emballage durable
Gibco™
Température ambiante