Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, sans rouge de phénol
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, sans rouge de phénol est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires ex vivo chez l’humain.
33.20€ - 283.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11580376
|
Gibco™
11039021 |
500 ml |
33.20€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11590376
|
Gibco™
11039047 |
10 x 500 mL |
283.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES | |
Emballage durable | |
Gibco™ |
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) / F-12 | |
Stérilisation par filtration | |
Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.