Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, HEPES, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Marque: Gibco™ 12430054
40.48 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.62000kg
Requires : Supplémentation
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans pyruvate de sodium | |
4500 mg/L | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 ml |
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin. Les clients utilisant le DMEM de Gibco™ dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II. Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo.