Learn More
Gibco™ DMEM, poudre, faible teneur en glucose, pyruvate
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le tampon en poudre, à faible teneur en glucose, pyruvate et sans bicarbonate de sodium Gibco™ DMEM est utilisé dans les applications de traitement des cultures cellulaires.
49.60€ - 127.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
Forme | Poudre |
Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10276232
|
Gibco™
31600083 |
10 L |
49.60€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144602
|
Gibco™
31600091 |
50 litres |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
- Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
- Avec : faible teneur en glucose, L-glutamine, pyruvate de sodium, rouge de phénol
- Sans : bicarbonate de sodium, HEPES
Utilisation du DMEM
- Le DMEM se distingue des autres milieux de culture car il contient une concentration d’aminoacides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
- À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/L) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
|
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sans HEPES, Aucun bicarbonate de sodium | |
Gibco™ |
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 | |
Poudre | |
Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.