Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, appauvri en exosomes, format One Shot™
Le SVF appauvri en exosomes Gibco™ rationalise et normalise les flux de travaux de culture cellulaire pour la recherche sur l’exosome. Il est prêt à l’emploi et a fait l’objet de tests de performances pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser les préparations d’exosomes.
Marque:  Gibco™ A2720801
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15434573
  • 1428.00€ / 500mL
En stock
Description
  • Ultra pure
  • Stérile
  • Originaire des États-Unis
  • Appauvri à hauteur de > 90 %
  • Réduit la variabilité
  • Performance sans compromis de croissance cellulaire
  • Tests complets de qualité pour la stérilité, les mycoplasmes, les performances et les endotoxines
  • Conception spécifique pour la recherche sur les exosomes
Applications :
recherche sur les exosomes, l’immunologie, le cancer
Recommended Storage
Can be thawed and refrozen
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Liquide
Sérum de veau fœtal
Appauvri en exosomes
Emballage durable
États-Unis
Flacon
500 mL
Stérile
Congelé