Learn More
Gibco™ FBS des cellules souches embryonnaires, qualifié, format One Shot™, origine américaine
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque:  Gibco™ 16141079
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11500526
  • 892.00€ / 500mL
En stock
Description
  • Catégorie de sérums : Spécifique
  • Origine : États-Unis
  • A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires.
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules-souches embryonnaires, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Bovine
Liquide
Sérum de veau fœtal
Standard (filtration stérile)
Emballage durable
Gibco™
Fœtal
États-Unis
Flacon
500 mL
Stériles
Qualification des cellules ES
Congelé
Promotions
Réservé à un usage diagnostique in vitro.