Learn More
Gibco™ FBS des cellules souches embryonnaires, qualifié, format One Shot™, origine américaine
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque: Gibco™ 16141061
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires.
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules-souches embryonnaires, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bétail/Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Gibco™ |
Fœtal | |
États-Unis | |
Flacon | |
100 mL | |
Stériles | |
Qualification des cellules ES | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.