Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Sérum Performance Plus certifié conforme aux normes américaines pour une vaste gamme de types de cellules, particulièrement pour les lignées cellulaires sensibles
213.00€ - 734.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Fœtal |
Espèces | Bétail/Bovins |
Pays d’origine | Mexique |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10063732
|
Gibco™
10439016 |
100 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11518986
|
Gibco™
10439024 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires.
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules-souches embryonnaires, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bétail/Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Stériles | |
Congelé |
Fœtal | |
Mexique | |
Flacon | |
Standard (filtration stérile) | |
Qualification des cellules ES |