Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, cellules souches mésenchymateuses qualifiées, origine Australie, standard (stérilisé)
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque: Gibco™ 12664025
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Description
- Catégorie de sérums :
- Spécialement testé pour la capacité de supporter l’expansion et le dénombrement clonal (dosage de fibroblastes d’unités formant des colonies) des cellules souches mésenchymateuses
- Niveau d’endotoxine : ≤10 EU/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤25 mg/dl
- Pays d’origine : Australie
Culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, culture de cellules souches mésenchymateuses, culture de cellules souches, recherche sur les cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Virus de la langue bleue, adénovirus de l’espèce bovine FA, parvovirus de l’espèce bovine FA, virus syncytial respiratoire de l’espèce bovine FA, agents cytopathes, patron électrophorétique, endotoxine (EU/ml), agents d’hémodorbisation, hémoglobine (ng/dl), mycoplasme, osmolalité, FA de la rage, FA de réovirus, Sp | |
–5 à –20°C | |
Australie | |
Flacon | |
500 mL | |
Capacité à soutenir l’expansion et le dénombrement clonal (dosage des fibroblastes d’unités formant des colonies) des cellules souches mésenchymateuses | |
Liquide | |
Non | |
Qualification des cellules MS |
Qualification des cellules MS | |
Cellules souches mésenchymateuses de sérum de veau fœtal qualifiées, Australie, 500 ml, liquide, concentration d’endotoxines ≤10 Eu/ml, concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dl, température de stockage de –5 à –20°C, fœtal, bovins / espèces bovines, congelées | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Qualification des cellules MS | |
≤ 10 EU/ml | |
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
≤25 mg/dl |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.