Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Sérum Performance Plus certifié conforme aux normes américaines pour une vaste gamme de types de cellules, particulièrement pour les lignées cellulaires sensibles
Marque: Gibco™ 12662011
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : CAS : 64742-49-0 Poids : 0.10000kg
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à soutenir l’expansion et le dénombrement clonal (dosage des fibroblastes d’unités formant des colonies) des cellules-souches mésenchymateuses
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml).
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Utilisation(s) prévue(s) : diagnostic in vitro (DIV)
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches mésenchymateuses, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bétail/Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Gibco™ |
Fœtal | |
Mexique | |
Flacon | |
100 mL | |
Stériles | |
Qualification des cellules MS | |
Congelé |