Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Qualité fiable pour des performances régulières
47.84€ - 443.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Pays d’origine | Mexique |
Forme | Liquide |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17266346
|
Gibco™
A3160601 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17276346
|
Gibco™
A3160602 |
10 x 50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Catégorie de sérums : Étalon
- Sérums à utiliser pour la culture cellulaire avec des lignées cellulaires fiables
- Prix raisonnable pour une recherche de base
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml).
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
Le sérum Gibco est :
- Certifié ISO 13485, traité dans des installations homologuées par la FDA
- Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
- Filtré trois fois à 0,1 μm
- Le flacon Gibco est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et vous aide à effectuer vos cultures cellulaires de manière constante
- L’autocollant détachable sur l’étiquette procure une référence pratique pour enregistrer le numéro du lot et la date de péremption dans le cahier du laboratoire
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Liquide | |
Standard (filtration stérile) | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
Congelé |
Mexique | |
Sérum de veau fœtal | |
Stériles | |
Qualifié |