Learn More
Gibco™ Glasgow's MEM, powder
Élaborées à l’origine par Ian McPherson et Michael Stoker comme modification du milieu Eagle
Marque:  Gibco™ 22100093
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.62000kg
Code produit. 10433432
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Requires : Supplémentation
Description
Description
Le milieu minimum essentiel de Glasgow (GMEM) a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques qui ont affecté a compétence cellulaire. Le MEM de Glasgow a été développé pour utilisation avec des lignées cellulaires de reins telles que les BHK-21. Le MEM de Glasgow est unique comparé aux autres milieux car il contient deux fois la concentration d’amino-acides et de vitamines par rapport au milieu de base d’Eagle original, et il est utilisé sans sérum. Le MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate de tryptose à 10 %. Ce milieu essentiel minimal est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans bouillon de phosphate de tryptose, bicarbonate de sodium, HEPES.
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, généralement avec 10 % de bouillon de phosphate de tryptose
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,75 g/l), et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le MEM de Glasgow Gibco est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
Storage conditions: 2-8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 36 months from date of manufacture
Haute teneur en glucose, Glutamine, Phenol Red
Gibco™
Powder
No HEPES, Sans pyruvate de sodium
Room Temperature
Promotions
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale. Pour diagnostics in vitro.