Learn More
Gibco™ Sérum de cheval, origine Nouvelle-Zélande
Parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Marque: Gibco™ 16050130
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Le sérum Gibco est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
- Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
- Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA
- Expédié congelé, conserver à <10°C
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Équins | |
Liquide | |
100 mL | |
Stériles | |
Gibco™ |
Adulte | |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de cheval | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.