Learn More
Gibco™ Human IL-21 Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 21 (IL21) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
397.00€ - 10010.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cell Culture |
---|---|
Poids moléculaire | 15 kDa |
Méthode de purification | Sequential Chromatography |
Alias de gène | IL-21 |
Espèces | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10447063
|
Gibco™
PHC0214 |
10μg |
397.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10019132
|
Gibco™
PHC0215 |
25μg |
558.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10437063
|
Gibco™
PHC0211 |
100μg |
1986.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10100873
|
Gibco™
PHC0213 |
1mg |
10010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Human IL-21 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL21 R, is a type I cytokine receptor and is most closely related to IL-2 Rb and IL-4 Ra. The IL21/IL21 R interaction appears to play important roles in B- and T-cell proliferation after antigen stimulation and NK cell maturation.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose-dependent secretion of Interferon gamma by human natural killer lymphoma NK-92 cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spécification
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Gibco™ |
15 kDa | |
IL-21 | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
95 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.