Learn More
Gibco™ Insuline-Transferrine-Sélénium-Pyruvate de sodium (ITS-A) (100X)
Un supplément de milieu de base pour réduire la quantité de sérum de veau fœtal (SVF) nécessaire à la culture des cellules
Marque: Gibco™ 51300044
52.38 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Utilisé pour les cultures de cellules adhérentes
- Initialement utilisé avec le RPMI 1640 et le milieu minimum essentiel (MEM), l’ITS-A est à présent couramment utilisé avec d’autres milieux de base pour prendre en charge une vaste gamme de types cellulaires en présence de 2 à 4 % de SVF.
- L’insuline favorise l’absorption du glucose et des acides aminés, la lipogenèse, le transport intracellulaire et la synthèse des protéines et des acides nucléiques.
- La transferrine est une protéine porteuse de fer et peut également contribuer à réduire les niveaux toxiques de radicaux libres d’oxygène et de peroxyde
- Le sélénium est un cofacteur pour le glutathion peroxydase et d’autres protéines, et est utilisé comme agent antioxydant dans les milieux de culture.
- Le pyruvate de sodium est un précurseur des amino-acides, des acides gras et du cholestérol ; c’est un intermédiaire important dans de nombreuses voies biosynthétiques
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
|
100 X | |
Transferrine | |
Pyruvate de sodium | |
Température ambiante |
Cellules de mammifères | |
Culture de cellules de mammifères | |
Stérilisation par filtration | |
Sans rouge de phénol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.