Learn More
Gibco™ L-Glutamine
La L-Glutamine est un acide aminé nécessaire à la culture cellulaire.
61.75€ - 540.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Type de cellule | Cellules de mammifères |
Forme | Poudre |
Type de produit | L-glutamine |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12569079
|
Gibco™
21051024 |
100 g |
61.75€
100g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10545294
|
Gibco™
21051040 |
1 kg |
540.00€
1kg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La L-glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et autres amino-acides ; elle est utilisée dans la synthèse de protéines et la production de glucose. La L-glutamine, Contrairement à la plupart des autres amino-acides, n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle cette détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
- La poudre de L-glutamine (non stérile) doit être fabriquée comme une solution mère stérilisée par filtre de 200 mM (ou similaire) dans de l’eau distillée
- La concentration optimale à utiliser dépend du type de cellule et du milieu de culture utilisé pour la culture cellulaire ; elle se situe généralement dans une plage de 2 à 6 mM
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
Poudre | |
Non stérile | |
Qualité USP |
Cellules de mammifères | |
L-glutamine | |
Glutamine | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.