Learn More
Gibco™ Mycophenolic Acid
Produit par les espèces Penicillium brevi-compactum, Penicillium loniferum et d’autres espèces apparentées
Marque:  Gibco™ 11814019
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.00510kg
Code produit. 11568676
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
L’acide mycophénolique Gibco™ bloque la voie de synthèse de la guanosine monophosphate (GMP).
  • Disponible en poudre de 500 mg
  • Utilisé comme agent sélectif dans les systèmes de mammifères, généralement à une concentration de 25 μg / ml
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture cellulaire de mammifères, sélection, culture cellulaire Sf9 & Sf21, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8 °C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Mycophénolique
Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
25 μg/ml
Poudre
Non stérile
Température ambiante
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.