Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, originaire de Nouvelle-Zélande
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Marque: Gibco™ 16010159
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Description
- Catégorie de sérums : Sûr
- Origine : Nouvelle-Zélande
- Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovine | |
Liquide | |
Sérum bovin de veau nouveau-né | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Congelé |
Nouveau-né (14 jours ou moins) | |
Nouvelle-Zélande | |
Flacon | |
500 mL | |
Stériles | |
Gibco™ |