Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, originaire de Nouvelle-Zélande
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Marque:  Gibco™ 16010167
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11590506
  • 31.93€ / 100mL
En stock
Description
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
  • Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Bovine
Liquide
Sérum bovin de veau nouveau-né
Standard (filtration stérile)
Emballage durable
Congelé
Nouveau-né (14 jours ou moins)
Nouvelle-Zélande
Flacon
100 mL
Stériles
Gibco™